Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo in vetro
Codice prodotto. p-8005960
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11925966
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004137
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels Acc. to Squibb, with PTFE Plug are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Without scale
  • With NS socket and PE stopper
  • With screwthread retaining device
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduato No.
Dimensione del poro 2.5mm bore
Quantità 2
Stopper Material Polietilene