Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo in PTFE, scala
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 2
Beschreibung
- With scale (approx. volume/mL)
- With PTFE plug
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 2Pack |
| Stopper Material | Polyethylene |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur