Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo pieno in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Without scale; with solid glass plug
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 2Pack |
| Stopper Material | Polyethylene |