Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
- Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
- Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
- Indice de rifrazione ne: 1.5255
- Valore diAbbe ve: 55
- In conformità con DIN ISO 8255
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrini coprioggetto |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Vetro borosilicato D 263™ M |
| Spessore (sistema metrico) | N. 1 (0,13-0,16 mm) |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrini per microscopia |
| Certifications | Marcatura CE |
| Quantità | 1000 |