Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Codice prodotto. 10066371
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 10066371
Marca: Marienfeld Superior™ 0101192
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto per microscopia Marienfeld Superior&Trade; di vetro borosilicato per fornire qualità e affidabilità per le esigenze di microscopia. Sono di materiale facilmente separabile e, quindi, sono adatti per l'uso in montavetrini automatizzati.
  • Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
  • Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
  • Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
  • Indice de rifrazione ne: 1.5255
  • Valore diAbbe ve: 55
  • In conformità con DIN ISO 8255
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Product Type Vetrini coprioggetto
Forma Rectangle
Materiale Vetro borosilicato D 263™ M
Spessore (sistema metrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensioni (L x P) 24 x 40 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini per microscopia
Certifications Marcatura CE
Quantità 1000