Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Descrizione
- Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
- Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
- Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
- Indice de rifrazione ne: 1.5255
- Valore diAbbe ve: 55
- In conformità con DIN ISO 8255
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrini coprioggetto |
| Forma | Quadrato |
| Materiale | Vetro borosilicato D 263™ M |
| Spessore (sistema metrico) | N. 1 (0,13-0,16 mm) |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 24 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrini per microscopia |
| Certifications | Marcatura CE |
| Quantità | 1000 |