Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini
Codice prodotto. 13236718
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Materiale:
Borosilicate Glass
Soda Lime Glass
Vetro borosilicato
Quantità:
100/Pk.
Confezione da 200
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 13236718
Marca: Rogo Sampaic™ BPD002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Preserve and protect specimens on slides.
  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Rectangle and Square
Materiale Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
Quantità 100/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt