Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini
Codice prodotto. 13276718
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Materiale:
Borosilicate Glass
Soda Lime Glass
Vetro borosilicato
Quantità:
100/Pk.
Confezione da 200
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 13276718
Marca: Rogo Sampaic™ BPD011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Preserve and protect specimens on slides.
  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Rectangle and Square
Materiale Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Quantità 100/Pk.