Learn More
BRAND™ Essiccatore in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10203731 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
215 mm
270 mm
320 mm
Altezza (sistema metrico):
316 mm
368 mm
417 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10203731 270 mm 368 mm Pezzo
10738051 215 mm 316 mm Pezzo
10514262 320 mm 417 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10203731 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 65238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.64€
    324.84€ / pezzi 1
    Risparmia 122.80€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
Manufactured from borosilicate glass complies with DIN 12491 standards. BRAND™ Borosilicate Glass Desiccator has precisely ground flat flanges. Base ring surface is studded to improve stability and help prevent cracks. Supplied with 24/29 socket and interchangeable borosilicate glass stopcock.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Complies with DIN 12491 standards.
  • Precisely ground flat flanges.
  • Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks.
  • Interchangeable lid.
  • Supplied with 24/29 socket and interchangeable borosilicate glass stopcock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 270 mm
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 368 mm
Include Con presa nel coperchio
Product Type Essiccatore
Quantità 1