Learn More
Pyrex™ Borosilicate Graduated Glass dropping Funnels with Cone and PTFE Key
Codice prodotto. 11850341
Click to view available options
Numero giunto:
19/26
29/32
Graduazioni:
1mL
2mL
5mL
10mL
20mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11850341
Marca: Pyrex 443360
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Has double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Complies with ISO 4800
  • Has interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit™ assemblies
  • Graduations in white enamel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Descrizione PTFE closure
Graduato White enamel
Include Cone
Graduazioni 20mL
Numero giunto 29/32
Product Type Dropping Funnel