Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Evaporation Cylinder
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Evaporating Cylinder |
| Quantità | 1 Pack |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |