Learn More
GPE Scientific™ Borosilicate Glass Flowmeter with Direct Scale
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
10.2 to 102 cc/min.
27.8 to 278 cc/min.
85 to 850 cc/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±5% |
| Velocità di flusso dell'aria | 85 to 850 cc/min. |
| Case Material | Anodized Aluminum |
| Float Material | Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Air |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Ripetibilità | ±0.25% |
| Bilancia | Direct |
| Valvola | Integral needle |