Learn More
GPE Scientific™ Borosilicate Glass Flowmeter with Direct Scale
Codice prodotto. p-8009372
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
10.2 to 102 cc/min.
27.8 to 278 cc/min.
85 to 850 cc/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11762695
Marca: GPE Scientific™ 10404
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Flowmeter
Accuracy ±5%
Velocità di flusso dell'aria 10.2 to 102 cc/min.
Case Material Anodized Aluminum
Float Material Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Air
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Ripetibilità ±0.25%
Bilancia Direct
Valvola Integral needle