Learn More
BRAND™ Imbuto in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8003551 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
35 mm
40 mm
50mm
55mm
60 mm
70mm
80mm
100 mm
120mm
150 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10611672
Marca: BRAND™ 145505
In vetro borosilicato. L'imbuto in vetro borosilicato BRAND™ include un bordo superiore lucidato a fuoco o smerigliato. Lo stelo corto garantisce una penetrazione ottimale. Con angolo a 60 °C.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Ground or fire-polished upper rim.
  • Short stem provides optimal filtration.
  • Angled at 60°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 35 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 6 mm
Materiale Vetro borosilicato
Angolo 60°
Lunghezza (sistema metrico) gambo 35 mm