Learn More
Fisherbrand™ Omogeneizzatori per uso generico in vetro borosilicato
Codice prodotto. 15361321 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
15 ml
30 mL
55 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15361321
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use during the initial stages of sample preparation to break down and disrupt a range of materials such as animal or plant tissues, foodstuffs and soil. Fisherbrand™ General Purpose Borosilicate Homogenizer Mortars are tissue grinders manufactured from durable borosilicate glass.
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
  • For use with Fisherbrand Borosilicate Homogenizer Pestles
Specifica
Tolleranza (sistema metrico) 0.152 - 0.254mm
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Homogenizers
Lunghezza (sistema metrico) 105mm
Lunghezza pestello (sistema metrico) 250mm
Materiale pestello Glass