Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11507702 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11507702
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la misurazione di liquidi con cilindri in vetro graduati con scala in ceramica blu. Cilindro graduato in vetro borosilicato Fisherbrand™ con base esagonale e beccuccio
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Borosilicate Glass
  • Hexagonal base
  • Spouted
  • Individual reorder code on each product
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 0.1 ml