Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato per mancini
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 10mL; Graduations: 0.2mL
Descrizione
- Graduated measuring cylinder
- Left handed Spouted for easy pouring
- Borosilicate glass
- Blue Ceramic Scale
- Certifications Available
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | Blue |
| Tipo | Graduated Measuring Cylinder |
| Tolleranza | ±0.2 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | ISO 4788 |
| Classe | Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Diameter (Metric) Outside | 16 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Vedi altri risultati |