Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato con profilo basso in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
Graduazioni:
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Graduated measuring cylinder
- Squat
- Class B
- Borosilicate glass
- Hexagonal base
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | Blue |
| Tipo | Graduated Measuring Cylinder |
| Tolleranza | ±0.5 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | ISO 4788 |
| Classe | Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Diameter (Metric) Outside | 26 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 107 mm |
| Vedi altri risultati |