Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato con profilo basso in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11922158 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
Graduazioni:
1 mL
2 ml
5 mL
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11922158
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la misurazione di liquidi con cilindro in vetro con profilo basso. Il cilindro graduato in borosilicato con profilo basso Fisherbrand™ è dotato di scala in ceramica blu e base esagonale.
  • Graduated measuring cylinder
  • Squat
  • Class B
  • Borosilicate glass
  • Hexagonal base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Tipo Graduated Measuring Cylinder
Tolleranza ±1 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Diameter (Metric) Outside 32 mm
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 2 ml
Autoclavabile