Learn More
JG Finneran Associates™ Flaconcini con spazio di testa in vetro borosilicato
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 ml
10 ml
20 ml
27 mL
Tipo di chiusura:
Beveled Edge Crimp
Flat, Crimp
Diametro (sistema metrico) esterno:
22 mm
23 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Available in clear Type I borosilicate glass
- With flat top or beveled edge 20mm crimp top finish
- Vials are used to heat the sample until the concentration of the liquid and gas phases are in equilibrium
- A sample is then taken from the gas phase (headspace) for analysis
- Vial and closure forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to heat the sample until the concentration of the liquid and gas phases are in equilibrium. |
| Stile collo | Capsula |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Alluminio |
| Tipo di chiusura | Beveled Edge Crimp |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Vedi altri risultati |