Learn More
JG Finneran Associates™ Flaconcini con spazio di testa in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8009567
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 ml
10 ml
20 ml
27 mL
Tipo di chiusura:
Beveled Edge Crimp
Flat, Crimp
Diametro (sistema metrico) esterno:
22 mm
23 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12316989
Marca: JG Finneran Associates™ 3100202346
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results. JG Finneran™ Borosilicate Glass Headspace Vials are 20mm crimp vials made of clear Type 1 glass for use in a variety of applications.
  • Available in clear Type I borosilicate glass
  • With flat top or beveled edge 20mm crimp top finish
  • Vials are used to heat the sample until the concentration of the liquid and gas phases are in equilibrium
  • A sample is then taken from the gas phase (headspace) for analysis
  • Vial and closure forms a tight seal for accurate analysis with reproducible results
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 10 ml
Da utilizzare con (applicazione) Used to heat the sample until the concentration of the liquid and gas phases are in equilibrium.
Stile collo Capsula
N. per confezione 100
Materiale chiusura Alluminio
Tipo di chiusura Beveled Edge Crimp
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Quantità Confezione da 100
Dimensione chiusura 20 mm