Learn More
Fisherbrand™ Provetta con bordo a parete spessa in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11982208 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11982208
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato con parete spessa progettata per una maggiore resistenza al calore e ai prodotti chimici. Le provette a parete spessa con bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per applicazioni chimiche e biologiche.
  • Features: rimmed heavy walls, superior mechanical strength
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100 Pack
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 16 mm