Learn More
Fisherbrand™ Provetta con bordo a parete spessa in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
In vetro borosilicato con parete spessa progettata per una maggiore resistenza al calore e ai prodotti chimici. Le provette a parete spessa con bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per applicazioni chimiche e biologiche.
- Features: rimmed heavy walls, superior mechanical strength
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 100 Pack |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |