Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, With Beaded Rim, heavy wall
Codice prodotto. p-10209543 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
47 mL
missing translation for 'unitSize'
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15852295
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass with a heavy wall design for strong resistance to heat and chemicals. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Features: rimmed heavy walls, superior mechanical strength
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 47 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 50 Pack
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Spessore della parete 1.8 mm