Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappi cavi a fondo piatto con piastra esagonale in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11728034
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Filettatura: Cono NS 29/32
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11728034
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400312
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus. Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Bottom Hollow Stoppers, Hexagonal Plate are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Available in a range of cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Quantità Confezione da 10
Giunto rastremato standard NS 12/21
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Tappo cavo