Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappi cavi a fondo piatto con piastra esagonale in vetro borosilicato
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Filettatura: Cono NS 29/32
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Available in a range of cone sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Giunto rastremato standard | NS 14/23 |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Tappo cavo |