Learn More
Kartell™ Borosilicate Glass Mortar for Tissue Grinder
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
50 mL
Diameter (Metric) Outside:
8mm
12 mm
15mm
16mm
32mm
Lunghezza (sistema metrico):
120mm
135 mm
150mm
155mm
195mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE Pestle sold separately
- Ideal for small amounts of tissue
- Volumes stated are working volumes
- Avoid excessive generated heat as it could cause binding
Specifica
Specifica
| Colore | Crystal clear |
| Diameter (Metric) Outside | 16mm |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Product Type | Mortar |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pestle |
| Lunghezza (sistema metrico) | 155mm |