Learn More
Kartell™ Borosilicate Glass Mortar for Tissue Grinder
Codice prodotto. 10713091
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
50 mL
Diameter (Metric) Outside:
8mm
12 mm
15mm
16mm
32mm
Lunghezza (sistema metrico):
120mm
135 mm
150mm
155mm
195mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10713091
Marca: Kartell™ 0610200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ Borosilicate Glass Mortar for Tissue Grinder is a solid container that a pestle can grind samples against.
  • PTFE Pestle sold separately
  • Ideal for small amounts of tissue
  • Volumes stated are working volumes
  • Avoid excessive generated heat as it could cause binding
Specifica
Colore Crystal clear
Diameter (Metric) Outside 8mm
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Mortar
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pestle
Lunghezza (sistema metrico) 120mm