Learn More
Cole-Parmer™ Borosilicate Glass Media Bottles
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| N. per custodia | 4Pack |
| Quantità | 4Pack |
| Colore chiusura | Orange |
| Product Type | Media Bottle |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |