Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test con parete di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- In vetro borosilicato a espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro sodico-calcico.
- Fondi robusti e uniformi e lunghezze costanti
- Provette confezionate in pratici vassoi per una facilità d'uso sui banchi da lavoro e nei cassetti
- Vassoi avvolti in pellicola di plastica termoretraibile, con provette allineate uniformemente, per proteggerle da rotture e contaminazioni durante il trasporto
- Nessuna area di marcatura
- Realizzate secondo la specifica ASTM E890
- In vetro borosilicato a espansione 51 conforme ai requisiti USP Tipo I e ASTM E438, Tipo I, Classe B
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |