Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test con parete di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
34.75€ - 68.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Quantità | 100 Pack |
Con bordo | No |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15842285
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15862275
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15832295
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Vetro sodico-calcico
- Fondo sferico
- X 250
Specifica
ISO 4142 | |
Borosilicate Glass | |
100 Pack | |
No |