Learn More
Fisherbrand™ Provetta senza bordo con parete di medio spessore in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Features: rimless medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |