Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test con parete di medio spessore e bordo in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-7139316 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15882275
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore e bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
  • Features: rimmed medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100 Pack
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 12 mm