Learn More
Fisherbrand™ Tubo in vetro borosilicato con parete di medio spessore
Codice prodotto. p-8000192 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Encompass
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 11706517
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features great mechanical strength and low coefficient of expansion. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Capillary Medium Walled Tubing is highly resistant to chemical and thermal shock.
Borosilicate glass provides strength and reliability in harsh laboratory testing conditions (i.e. heat, chemicals).
  • Linear expansivity: 3.3 x 10-6/°C
  • Refracting index: 1.475nD
  • Softening point: 820°C
  • Nominal dimensions and tolerance
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Overall Length (Metric) 500 mml
Quantità confezione 20/conf.
Product Type Vetro per tubazioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.