Learn More
GPE Scientific™ Borosilicate Glass Mini Series Homogenizers
Codice prodotto. 11786763
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
3 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11786763
Marca: GPE Scientific™ 20405F
Solo null disponibili
Specifica
Tolleranza (sistema metrico) 0.152 - 0.254mm
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Homogenizers
Da utilizzare con (applicazione) Micro tissue work
Materiale pestello Glass