Learn More
GPE Scientific™ Borosilicate Glass Mini Series Homogenizers
78.75€ - 81.40€
Specifica
Tolleranza (sistema metrico) | 0.152 - 0.254mm |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Materiale | Borosilicate Glass |
Product Type | Homogenizers |
Da utilizzare con (applicazione) | Micro tissue work |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11786763
|
GPE Scientific™
20405F |
1 mL |
78.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11718292
|
GPE Scientific™
20406F |
3 mL |
81.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
0.152 - 0.254mm | |
Borosilicate Glass | |
Micro tissue work |
Yes | |
Homogenizers | |
Glass |