Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 15449103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Product Code. 15449103
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Fisherbrand™ a collo stretto in vetro borosilicato presentano una forma conica e sono graduate.
Erlenmeyer, graduated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 1773
Diametro collo esterno (sistema metrico) 42 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Forma Conico
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm