Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 15479103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15479103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Fisherbrand™ a collo stretto in vetro borosilicato presentano una forma conica e sono graduate.
  • Graduati
  • ISO 1773
  • Vetro borosilicato
  • Conico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Capacità (sistema metrico) 5 L
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Forma Conico
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Diametro (sistema metrico) esterno 220 mm