Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. p-8000284 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.13 to 0.17mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 12323128
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I coprivetrini quadrati Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Slittamenti
Materiale Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0.13 a 0.17 mm
Quantità Confezione da 200