Learn More
Corning™ Pipette Pasteur in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8009057 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
146 mm
229 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10323523
Marca: Corning™ 7095D9
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per garantire la massima visibilità. Le pipette Pasteur in vetro borosilicato Corning™ sono ideali per il trasferimento rapido non volumetrico.
  • Available in convenient bulk-packs
  • One-time use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging
  • Ideal for work in bacteriology, immunology, hematology and serology studies
  • Use for blood bank and clinical chemistry procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il trasferimento rapido non volumetrico per studi di batteriologia, immunologia, ematologia e sierologia, banche del sangue e procedure di chimica clinica
Quantità Confezione da 1000
Stile punta Profilo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 229 mm
Tipo Pipetta Pasteur
Monouso