Learn More
Piastre Petri in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 16110751 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 18
pezzi 20
Codice prodotto. 16110751
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High-quality petri dish, with lid.
  • Constructed of soda lime glass.
  • Includes lid
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm