Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Plain Chromatography Column
Codice prodotto. 11877483
Click to view available options
Capacità della colonna:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11877483
Marca: Kimble Chase™ 4205300650
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) interno 64 mm
Tipo Plain Chromatography Column
Tipo USP Type I
Capacità della colonna 1608 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include With PTFE stopcock plug