Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Plain Chromatography Column
Click to view available options
Capacità della colonna:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange chromatography |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) interno | 41 mm |
| Tipo | Plain Chromatography Column |
| Tipo USP | Type I |
| Capacità della colonna | 900 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 700 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | With PTFE stopcock plug |