Learn More
Fisherbrand™ Omogeneizzatore in vetro borosilicato Potter-Elvehjem
Codice prodotto. p-8009379 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
55 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15321331
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed specifically to work with softer tissue. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenizers are manufactured from durable borosilicate glass.
  • Fully autoclavable
  • Available in a range of capacities
  • Grinding Clearance Pestle and Mortar of 0.076 - 0.126mm
  • Manufactured using precision bore glass with a PTFE pestle
  • Supplied with a stainless steel rod for use with an electric motor
  • Optional stainless steel handle for manual grinding is available separately (Mfr. No. 20310)
Specifica
Tolleranza (sistema metrico) 0.076 - 0.126 mm
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 55 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Omogeneizzatori
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Lunghezza pestello (sistema metrico) 250 mm
Materiale pestello Acciaio inox