Learn More
BRAND™ Imbuto per sostanze in polvere in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Ground and fire-polished upper rim.
- Short, wide stem optimal for funneling powder and other ground materials.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 20 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |