Learn More
BRAND™ Imbuto per sostanze in polvere in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10623592 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10623592
Marca: BRAND™ 146523
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. L'imbuto per polveri in vetro borosilicato BRAND™ include un bordo superiore lucidato a fuoco o smerigliato. Lo stelo corto e ampio è ottimale per l'incanalamento di polveri e altri materiali granulari.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Ground and fire-polished upper rim.
  • Short, wide stem optimal for funneling powder and other ground materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 120 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 30 mm
Materiale Borosilicate Glass