Learn More
Witeg™ Imbuti per sostanze in polvere in vetro borosilicato
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
80 mm
100 mm
150 mm
Cone Size:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- ST cone
- Borosilicate glass construction
- Available in a variety of tapers, angles, and diameters
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) gambo | 80 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Angolo | 60 ° |
| Cone Size | 19/26 |
| Product Type | Funnel |