Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.30 Vertical-Intensive condenser with Manifold
Codice prodotto. p-8003557 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Include:
With Coating
Without Coating
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11895922
Marca: IKA™ 0003741100
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Vertical-Intensive Condenser
Include With Coating
Material (Coating) SURLYN
Quantità 1 Each
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -30°C to +60°C