Learn More
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Distill Vertical Condensers
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Include:
Coating
Without Coating
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Reflux Distill Condenser Vertical Coated |
| Include | Coating |
| Material (Coating) | SURLYN |
| Quantità | 1 Each |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -30°C to +60°C |