Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug
Codice prodotto. 10373371
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Numero giunto:
19/26 NS
29/32 NS
Dimensione del poro:
2.5mm
4mm
6mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10373371
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04026137
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • With inscription label
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Numero giunto 29/32 NS
Porosità Yes
Dimensione del poro 2.5mm
Product Type Separatory Funnel